2-Mercapto-1-metilimidazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Mercapto-N-metilimidazol, 2-Mercapto-N-metil-1H-imidazol, Tiamazol, 2-Mercapto-1-metil-1H-imidazol
OR28714-100G OR28714-25G OR28714-500G
APOSOR28714-100GEA 79.9 EUR
APOSOR28714-100G APOSOR28714-25G APOSOR28714-500G
2-Mercapto-1-metilimidazol
2-Mercapto-1-metilimidazol
Formula: C₄H₆N₂S
MW: 114.17 g/mol
Pto. Ebullición: 280 °C
Pto. de fusión: 144…147 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179321
Núm. CAS: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
Índice Merck: 13,06000