3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28715-10G OR28715-1G
APOSOR28715-10GEA 29 EUR
APOSOR28715-10G APOSOR28715-1G
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Formula: C₉H₉N₃O
Pto. de fusión: 210…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003137
Núm. CAS: 4149-06-8