Cloruro de ciclobutanocarbonilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28716-100G OR28716-25G OR28716-5G
APOSOR28716-100GEA 308 EUR
APOSOR28716-100G APOSOR28716-25G APOSOR28716-5G
Cloruro de ciclobutanocarbonilo 95%
Cloruro de ciclobutanocarbonilo
Formula: C₅H₇ClO
Pto. Ebullición: 60 °C/50mmHg
Densidad: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001319
Núm. CAS: 5006-22-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II