Ácido 5-metilpirazin-2-carboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28728-100G OR28728-25G OR28728-5G
APOSOR28728-100GEA 39.3 EUR
APOSOR28728-100G APOSOR28728-25G APOSOR28728-5G
Ácido 5-metilpirazin-2-carboxílico
Ácido 5-metilpirazin-2-carboxílico
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 165…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068241
Núm. CAS: 5521-55-1
EINECS: 413-260-9