4-Methoxybenzyl isocyanate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Methoxybenzylisocyanate
OR2873-1G
APOSOR2873-1GEA 0 EUR
APOSOR2873-1G
4-Methoxybenzyl isocyanate 98%
4-Methoxybenzyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163,176 g/mol
Pto. Ebullición: 60…66 °C/0,6mmHg
Densidad: 1,143 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00673064
Núm. CAS: 56651-60-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III