(±)-2-Metiltetrahidrofuran-3-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
OR28730-250G OR28730-1KG
APOSOR28730-250GEA 255 EUR
APOSOR28730-250G APOSOR28730-1KG
(±)-2-Metiltetrahidrofuran-3-ona
(±)-2-Metiltetrahidrofuran-3-ona
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Pto. Ebullición: 139 °C
Densidad: 1.034 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010423
Núm. CAS: 3188-00-9
EINECS: 221-685-4
UN: 1224
ADR: 3 III