Menadiona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
OR28733-25G OR28733-100G
APOSOR28733-25GEA 29 EUR
APOSOR28733-25G APOSOR28733-100G
Menadiona
Menadiona
Formula: C₁₁H₈O₂
MW: 172.19 g/mol
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001681
Núm. CAS: 58-27-5
EINECS: 200-372-6