L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR28736-100G OR28736-25G
APOSOR28736-100GEA 46.4 EUR
APOSOR28736-100G APOSOR28736-25G
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride 97%
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₆ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012507
Núm. CAS: 3182-93-2