Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2874-1G OR2874-5G OR2874-25G
APOSOR2874-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2874-1G APOSOR2874-5G APOSOR2874-25G
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate
Formula: C₆H₆ClNO₃
Pto. de fusión: 97…98 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06660120
Núm. CAS: 460081-18-9