6-Bromohexanoato de etilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28740-100G OR28740-500G
APOSOR28740-100GEA 68.3 EUR
APOSOR28740-100G APOSOR28740-500G
6-Bromohexanoato de etilo
6-Bromohexanoato de etilo
Formula: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Pto. Ebullición: 128…130 °C/16mmHg
Densidad: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000270
Núm. CAS: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
UN: 3272
ADR: 3,III