5-Bromo-2-clorobenzoato de etilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
OR28741-100G
OR28741-25G
OR28741-5G
APOSOR28741-100GEA
132
EUR
APOSOR28741-100G
APOSOR28741-25G
APOSOR28741-5G
5-Bromo-2-clorobenzoato de etilo
5-Bromo-2-clorobenzoato de etilo
Formula:
C₉H₈BrClO₂ Pto. Ebullición: 288 °C Densidad: 1,55 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013635 Núm. CAS: 76008-73-6 |