4'-Aminoacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
OR28747-100G OR28747-500G
APOSOR28747-100GEA 23.2 EUR
APOSOR28747-100G APOSOR28747-500G
4'-Aminoacetofenona 98%
4'-Aminoacetophenone
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Pto. Ebullición: 292…294 °C
Pto. de fusión: 103…107 °C
Densidad: 0,77 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007896
Núm. CAS: 99-92-3
EINECS: 202-801-2