2,2'-Bipiridilo 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Bipiridina
OR28749-100G OR28749-250G OR28749-25G
APOSOR28749-100GEA 43.5 EUR
APOSOR28749-100G APOSOR28749-250G APOSOR28749-25G
2,2'-Bipiridilo 99+%
2,2'-Bipiridilo
Formula: C₁₀H₈N₂
MW: 156.19 g/mol
Pto. Ebullición: 273 °C
Pto. de fusión: 70…73 °C
Pto. de inflamación: 121
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006212
Núm. CAS: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,03382