N-Aminoftalimida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR28752-100G OR28752-25G
APOSOR28752-100GEA 273 EUR
APOSOR28752-100G APOSOR28752-25G
N-Aminoftalimida 98%
N-Aminoftalimida
Formula: C₈H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 200…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005895
Núm. CAS: 1875-48-5