5-Bromouracilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bromouracilo
OR28754-500G
APOSOR28754-500GEA 142 EUR
APOSOR28754-500G
5-Bromouracilo 98%
5-Bromouracilo
Formula: C₄H₃BrN₂O₂
MW: 190,98 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006017
Núm. CAS: 51-20-7
EINECS: 200-084-0