Isochroman
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran
OR28756-250G OR28756-50G
APOSOR28756-250GEA 109 EUR
APOSOR28756-250G APOSOR28756-50G
Isochroman
Isochroman
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 89…90 °C/12mmHg
Densidad: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006913
Núm. CAS: 493-05-0
EINECS: 207-774-0