1,4-Bis(5-fenil-4-metiloxazol-2-il)benceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dimetil-POPOP
OR28759-25G OR28759-5G
APOSOR28759-25GEA 870 EUR
APOSOR28759-25G APOSOR28759-5G
1,4-Bis(5-fenil-4-metiloxazol-2-il)benceno
1,4-Bis(5-fenil-4-metiloxazol-2-il)benceno
Formula: C₂₆H₂₀N₂O₂
MW: 392,46 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005310
Núm. CAS: 3073-87-8
EINECS: 221-349-7