4-Bromo-6-cloro-o-cresol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28761-10G OR28761-50G
APOSOR28761-10GEA 122 EUR
APOSOR28761-10G APOSOR28761-50G
4-Bromo-6-cloro-o-cresol 97%
4-Bromo-6-cloro-o-cresol
Formula: C₇H₆BrClO
Pto. de fusión: 45…47 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002167
Núm. CAS: 7530-27-0
EINECS: 231-394-4