Ácido 1-adamantancarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Adamantanecarboxylic acid, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane-1-carboxylic acid
OR28762-100G OR28762-25G OR28762-500G
APOSOR28762-100GEA 40.6 EUR
APOSOR28762-100G APOSOR28762-25G APOSOR28762-500G
Ácido 1-adamantancarboxílico 98%
Ácido 1-adamantancarboxílico
Formula: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Pto. de fusión: 172…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074720
Núm. CAS: 828-51-3
EINECS: 212-584-6