2,6-Dibromopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28767-100G OR28767-25G
APOSOR28767-100GEA 43.5 EUR
APOSOR28767-100G APOSOR28767-25G
2,6-Dibromopiridina
2,6-Dibromopiridina
Formula: C₅H₃Br₂N
Pto. Ebullición: 255 °C
Pto. de fusión: 118…119 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006223
Núm. CAS: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II