2-Isopropyl-6-methylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28768-5G OR28768-1G
APOSOR28768-5GEA 362 EUR
APOSOR28768-5G APOSOR28768-1G
2-Isopropyl-6-methylaniline
2-Isopropyl-6-methylaniline
Formula: C₁₀H₁₅N
MW: 149,2328 g/mol
Pto. Ebullición: 108…110 °C/10mmHg
Densidad: 0,957 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007746
Núm. CAS: 5266-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III