3-Hidroxi-p-anisaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
OR28774-100G OR28774-1KG OR28774-500G
APOSOR28774-100GEA 116 EUR
APOSOR28774-100G APOSOR28774-1KG APOSOR28774-500G
3-Hidroxi-p-anisaldehído
3-Hidroxi-p-anisaldehído
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 179 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 112…116 °C
Densidad: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003369
Núm. CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9