m-Anísidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Metoxianilina, 3-Anísidina
OR28775-25G OR28775-5G
APOSOR28775-25GEA 29 EUR
APOSOR28775-25G APOSOR28775-5G
m-Anísidina
m-Anísidina
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Pto. Ebullición: 250…251 °C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1.096 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007783
Núm. CAS: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
UN: 2431
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00670