3-Metilpirocatecol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methylcatechol, 3-Methylbenzene-1,2-diol
OR28777-25G OR28777-5G
APOSOR28777-25GEA 84.1 EUR
APOSOR28777-25G APOSOR28777-5G
3-Metilpirocatecol 98%
3-Metilpirocatecol
Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 241 °C
Pto. de fusión: 65…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016435
Núm. CAS: 488-17-5
EINECS: 207-672-6