2-Amino-5-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-5-picolina, 5-Metil-2-piridilamina
OR28779-100G OR28779-50G OR28779-500G
APOSOR28779-100GEA 29 EUR
APOSOR28779-100G APOSOR28779-50G APOSOR28779-500G
2-Amino-5-metilpiridina 98%
2-Amino-5-metilpiridina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 226…228 °C
Pto. de fusión: 74…78 °C
Pto. de inflamación: 118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006328
Núm. CAS: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III