Furan-2(5H)-ona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2878-25G OR2878-5G
APOSOR2878-25GEA 72.5 EUR
APOSOR2878-25G APOSOR2878-5G
Furan-2(5H)-ona 97%
Furan-2(5H)-ona
Formula: C₄H₄O₂
Pto. Ebullición: 212…214 °C/760mmHg
Pto. de fusión: 44320 °C
Densidad: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005376
Núm. CAS: 497-23-4