3,5-Dimetilpirazol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28782-500G OR28782-1KG OR28782-100G
APOSOR28782-500GEA 0 EUR
APOSOR28782-500G APOSOR28782-1KG APOSOR28782-100G
3,5-Dimetilpirazol 99%
3,5-Dimetilpirazol
Formula: C₅H₈N₂
Pto. Ebullición: 218 °C
Pto. de fusión: 105…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005243
Núm. CAS: 67-51-6
EINECS: 200-657-5