Ácido 6-hidroxi-m-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
OR28783-100G OR28783-25G
APOSOR28783-100GEA 85.7 EUR
APOSOR28783-100G APOSOR28783-25G
Ácido 6-hidroxi-m-toluico
Ácido 6-hidroxi-m-toluico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. de fusión: 150…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002461
Núm. CAS: 89-56-5
EINECS: 201-918-6