Clioquinol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Cloro-7-iodo-8-quinolinol
OR28788-1G OR28788-5G
APOSOR28788-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28788-1G APOSOR28788-5G
Clioquinol
Clioquinol
Formula: C₉H₅ClINO
MW: 305,5 g/mol
Pto. de fusión: 175 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006787
Núm. CAS: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III