Aminomalononitrile-p-toluenesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Aminomalononitrile p-Toluenesulphonate, Aminomalononitrile p-Toluenesulphonic acid, Aminomalononitrile p-Toluenesulfonic acid, Dicyanomethylammonium p-Toluenesulphonate, 2-Aminomalononitrile 4-methylbenzenesulphonate, Dicyanomethylammonium p-Toluenesulfonate
OR28794-10G OR28794-25G OR28794-5G
APOSOR28794-10GEA 50.9 EUR
APOSOR28794-10G APOSOR28794-25G APOSOR28794-5G
Aminomalononitrile-p-toluenesulphonate 97%
Aminomalononitrile-p-toluenesulphonate
Formula: C₃H₃N₃
MW: 253,28 g/mol
Pto. de fusión: 169 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012848
Núm. CAS: 5098-14-6
EINECS: 225-817-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III