2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
OR28795-5G
APOSOR28795-5GEA 313 EUR
APOSOR28795-5G
2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Pto. de fusión: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173725
Núm. CAS: 35034-22-1
UN: 3259
ADR: 8,III