2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28797-10G OR28797-1G OR28797-5G
APOSOR28797-10GEA 136 EUR
APOSOR28797-10G APOSOR28797-1G APOSOR28797-5G
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Pto. de fusión: 104…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173727
Núm. CAS: 88634-80-4