4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28798-5G OR28798-10G OR28798-1G
APOSOR28798-5GEA 0 EUR
APOSOR28798-5G APOSOR28798-10G APOSOR28798-1G
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
Pto. de fusión: 166…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173728
Núm. CAS: 68282-53-1