2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28799-1G OR28799-5G
APOSOR28799-1GEA 85.7 EUR
APOSOR28799-1G APOSOR28799-5G
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,19 g/mol
Pto. de fusión: 168…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173729
Núm. CAS: 68282-47-3