2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
OR28801-1KG OR28801-250G OR28801-50G
APOSOR28801-1KGEA 132 EUR
APOSOR28801-1KG APOSOR28801-250G APOSOR28801-50G
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene 98+%
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
Formula: C₁₁H₁₄Cl₂
Pto. Ebullición: 180 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013681
Núm. CAS: 1585-17-7
UN: 3261
ADR: 8,II