2-Metilbutilamina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methyl-1-butylamin, 2-Metil-1-butilamina
OR28802-5G OR28802-1G OR28802-10G
APOSOR28802-5GEA 87 EUR
APOSOR28802-5G APOSOR28802-1G APOSOR28802-10G
2-Metilbutilamina
2-Metilbutilamina
Formula: C₅H₁₃N
Pto. Ebullición: 94…97 °C
Densidad: 0,739 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008147
Núm. CAS: 96-15-1
UN: 2733
ADR: 3+8,II