4-metil-2-nitrofenol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR28809-1G OR28809-5G
APOSOR28809-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28809-1G APOSOR28809-5G
4-metil-2-nitrofenol 98%
4-metil-2-nitrofenol
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. Ebullición: 125 °C/22mmHg
Pto. de fusión: 32…35 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007120
Núm. CAS: 119-33-5
EINECS: 204-315-6
UN: 2446
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR