Ácido 3,4-diaminobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28812-500G
APOSOR28812-500GEA 230 EUR
APOSOR28812-500G
Ácido 3,4-diaminobenzoico 98%
Ácido 3,4-diaminobenzoico
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Pto. de fusión: 208…210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007726
Núm. CAS: 619-05-6
EINECS: 210-577-2