4'-Formilacetanilida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28813-25G OR28813-100G
APOSOR28813-25GEA 58 EUR
APOSOR28813-25G APOSOR28813-100G
4'-Formilacetanilida 98%
4'-Formilacetanilida
Formula: C₉H₉NO₂
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003380
Núm. CAS: 122-85-0
EINECS: 204-579-2