Isotiocianato de o-tolilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28816-25G OR28816-5G
APOSOR28816-25GEA 183 EUR
APOSOR28816-25G APOSOR28816-5G
Isotiocianato de o-tolilo 98%
Isotiocianato de o-tolilo
Formula: C₈H₇NS
MW: 149.22 g/mol
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004802
Núm. CAS: 614-69-7