4,7-Dicloroquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR28817-100G
OR28817-25G
APOSOR28817-100GEA
46.4
EUR
APOSOR28817-100G
APOSOR28817-25G
4,7-Dicloroquinolina
4,7-Dicloroquinolina
Formula:
C₉H₅Cl₂N Pto. Ebullición: 148 °C/10mmHg Pto. de fusión: 81…87 °C Pto. de inflamación: 164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006774 Núm. CAS: 86-98-6 EINECS: 201-714-7 |