Propiolato de etilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl propynoate, 2-Propynoic acid ethyl ester, Ethyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid ethyl ester
OR28819-100G
APOSOR28819-100GEA 169 EUR
APOSOR28819-100G
Propiolato de etilo 99%
Propiolato de etilo
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Pto. Ebullición: 118…120 °C
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009184
Núm. CAS: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 3272
ADR: 3,III