3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28821-100G OR28821-25G OR28821-500G
APOSOR28821-100GEA 154 EUR
APOSOR28821-100G APOSOR28821-25G APOSOR28821-500G
3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
Formula: C₄H₂O₄
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001334
Núm. CAS: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4