(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(-)-[(2R)-Oxiran-2-yl]methyl butanoate, (R)-Oxiran-2-ylmethyl butyrate
OR28822-100G
OR28822-25G
OR28822-5G
APOSOR28822-100GEA
34.8
EUR
APOSOR28822-100G
APOSOR28822-25G
APOSOR28822-5G
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Formula:
C₇H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 197 °C Densidad: 1,032 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075120 Núm. CAS: 60456-26-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |