Methyl mercaptan sodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium methylsulphanide, Methanethiol sodium salt
OR28823-25G OR28823-5G
APOSOR28823-25GEA 236 EUR
APOSOR28823-25G APOSOR28823-5G
Methyl mercaptan sodium salt
Methyl mercaptan sodium salt
Formula: CH₃NaS
MW: 70,08 g/mol
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00174316
Núm. CAS: 5188-07-8
EINECS: 225-969-9
UN: 2921
ADR: 8+4.1,II