Tolueno-2-sulfonamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28825-25G OR28825-500G OR28825-5G OR28825-100G
APOSOR28825-25GEA 14.7 EUR
APOSOR28825-25G APOSOR28825-500G APOSOR28825-5G APOSOR28825-100G
Tolueno-2-sulfonamida 98%
Tolueno-2-sulfonamida
Formula: C₇H₉NO₂S
Pto. Ebullición: 143…145 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 156…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007934
Núm. CAS: 88-19-7
EINECS: 201-808-8