2,3-Dihidrobenzo[b]furano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28826-100G OR28826-25G OR28826-5G
APOSOR28826-100GEA 55.1 EUR
APOSOR28826-100G APOSOR28826-25G APOSOR28826-5G
2,3-Dihidrobenzo[b]furano
2,3-Dihidrobenzo[b]furano
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 188…189 °C
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005855
Núm. CAS: 496-16-2
EINECS: 207-817-3