N,N-Dimetilpiridin-4-amina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
OR28827-100G
OR28827-50G
OR28827-250G
APOSOR28827-100GEA
27.7
EUR
APOSOR28827-100G
APOSOR28827-50G
APOSOR28827-250G
N,N-Dimetilpiridin-4-amina 99%
N,N-Dimetilpiridin-4-amina
Formula:
C₇H₁₀N₂ MW: 122.17 g/mol Pto. Ebullición: 162 °C/50mmHg Pto. de fusión: 110…113 °C Pto. de inflamación: 124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006418 Núm. CAS: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN: 2928 ADR: 6.1+8 I |