2-Bromo-6-metoxinaftaleno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28828-100G OR28828-25G OR28828-500G
APOSOR28828-100GEA 42.2 EUR
APOSOR28828-100G APOSOR28828-25G APOSOR28828-500G
2-Bromo-6-metoxinaftaleno 97%
2-Bromo-6-metoxinaftaleno
Formula: C₁₁H₉BrO
Pto. Ebullición: 160…164 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 105…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004062
Núm. CAS: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0