2-Amino-4-nitrofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-5-nitroaniline
OR28831-100G OR28831-25G
APOSOR28831-100GEA 63.8 EUR
APOSOR28831-100G APOSOR28831-25G
2-Amino-4-nitrofenol
2-Amino-4-nitrofenol
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Pto. de fusión: 140…145 °C
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007695
Núm. CAS: 99-57-0
EINECS: 202-767-9